Läs mer
ID1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5655.00 SEK
Specifikationer
Antigen ID1
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Värd art Rabbit
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18245381
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-55521
100 μL
5655.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
ID1 Polyclonal specifically detects ID1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
ID1
Polyclonal
Rabbit
Stem Cell Markers
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
3397
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DYIRDLQLELNSESEVGTPGGRGLPVRAPLSTLNGEISALTAEAACVPADDRILCR
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
BHLHB24, bHLHb24DNA-binding protein inhibitor ID-1, Class B basic helix-loop-helix protein 24, dJ857M17.1.2, dJ857M17.1.2 (inhibitor of DNA binding 1, dominant negative helix-loop-helixprotein), ID, inhibitor of differentiation 1, Inhibitor of DNA binding 1, inhibitor of DNA binding 1, dominant negative helix-loop-helix protein
ID1
IgG
Affinity Purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only