Läs mer
Idalopirdine Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Idalopirdine Hydrochloride (Lu AE58054 Hydrochloride) is a potent and selective 5-HT6 receptor antagonist with a Ki of 0.83 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Idalopirdine Hydrochloride |
| CAS | 467458-02-2 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H20ClF5N2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Lu AE58054 Hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (57.49 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (4.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | FC1=CC(NC=C2CCNCC3=CC(OCC(F)(F)C(F)F)=CC=C3)=C2C=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.83 |
| Visa mer |