Läs mer
Idarubicin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Idarubicin Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27NO9.ClH/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31;/h3-6,10,15-17,21,29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3;1H/t10-,15-,16-,17-,21+,26-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 533.1453 |