Läs mer
Idarubicinol (blandning av diastereomerer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Idarubicinol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 86189-66-4 |
| Molekylformel | C26 H29 N O9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (7S,9S)-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-9-[(1R*)-1-hydroxyethyl]-5,12-Naphthacenedione, [7S-[7α,9α,9(R*)]]-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-9-(1-hydroxyethyl)-5,12-Naphthacenedione, 13-Dihydroidarubicin, 4-Demethoxydaunorubicinol, Antibiotic FCE 22723 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO9/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31/h3-6,10-11,15-17,21,28-29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3/t10-,11-,15-,16-,17-,21+,26-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](O)[C@@]1(O)C[C@H](O[C@H]2C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O2)c3c(O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c4c(O)c3C1 |
| IUPAC-namn | (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-metyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-[(1S)-1-hydroxyethyl]-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 499.51 |
| Formel vikt | 499.1842 |