missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Idasanutlin, MedChemExpress

Produktkod. 16442817
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16442817 50 mg -
16439287 5 mg 5mg
16436738 10 mg -
16406876 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16442817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15676

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Idasanutlin (RG7388) is a potent and selective MDM2 antagonist, inhibiting p53-MDM2 binding, with an IC50 of 6 nM.

Idasanutlin (RG7388) is a potent and selective MDM2 antagonist, inhibiting p53-MDM2 binding, with an IC50 of 6 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Idasanutlin
CAS 1229705-06-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H29Cl2F2N3O4
Kvantitet 50 mg
Synonym RG7388
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 45 mg/mL (73.00 mM)
LEDER O=C(O)C1=CC(OC)=C(NC([C@H]2[C@H](C3=C(F)C(Cl)=CC=C3)[C@](C4=CC=C(Cl)C=C4F)(C#N)[C@H](CC(C)(C)C)N2)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 616.48
Formel vikt 616.48
Procent renhet 97.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.