Läs mer
Idasanutlin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Idasanutlin |
| CAS | 1229705-06-9 |
| Molekylformel | C31H29Cl2F2N3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-[[[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)-4-(4-chloro-2-fluorophenyl)-4-cyano-5-(2,2-dimethylpropyl)-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-3-methoxy-benzoic Acid, RG 7388 RO 5503781 |
| InChI formel | InChI=1S/C31H29Cl2F2N3O4/c1-30(2,3)14-24-31(15-36,19-10-9-17(32)13-21(19)34)25(18-6-5-7-20(33)26(18)35)27(38-24)28(39)37-22-11-8-16(29(40)41)12-23(22)42-4/h5-13,24-25,27,38H,14H2,1-4H3,(H,37,39)(H,40,41)/t24-,25-,27+,31-/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc(ccc1NC(=O)[C@@H]2N[C@@H](CC(C)(C)C)[C@@](C#N)([C@H]2c3cccc(Cl)c3F)c4ccc(Cl)cc4F)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 616.48 |