Läs mer
Idazoxan Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Idazoxan Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)14-7-10(15-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13);1H |
| Formel vikt | 240.0666 |