Läs mer
Tocris Bioscience™ IDE 1
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4816829
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18016032
Brand: Tocris Bioscience™ 4015/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Induces definitive endoderm formation in mouse and human ESCs
Induces definitive endoderm formation in mouse and human embryonic stem cells (ESCs) (EC50 = 125 nM). Thought to activate the TGF-β signaling pathway; induces Smad2 phosphorylation and increases levels of Nodal expression.
This compound is mixture of E/Z isomers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1160927-48-9
Molekylformel C15H18N2O5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IDE 1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 306.31
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 306.318