missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

STEMCELL Technologies IDE1

Produktkod. p-7217751
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17100082

Brand: STEMCELL Technologies 72512

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Activin/BMP/TGF-β pathway activator

  • Inducer of definitive endoderm 1 (IDE1) induces differentiation of mouse or human pluripotent stem cells (PSCs) by activating SMAD2 phosphorylation and NODAL expression (Borowiak et al.) At EC50 = 125 nM, SOX17 expression was induced in mouse ES cells
  • Induces differentiation of mouse or human ES cells to definitive endoderm in the absence of Activin A, NODAL, or feeder cells (Borowiak et al.)

Specifikationer

CAS 1160927-48-9
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C15H18N2O5
Renhet ≥95%
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.