Läs mer
IDE1, MedChemExpress
Produktkod. 16465807
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16465807 5 mg
16462606 25 mg
16450669 1 mg
16439636 50 mg
16413078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16465807 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100533
MedChemExpress IDE1 is an inducer of definitive endoderm 1.
IDE1 is an inducer of definitive endoderm 1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IDE1
Fysisk form Solid
CAS 1160927-48-9
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H18N2O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (97.94 mM)
LEDER OC(C1=C(/C=N/NC(CCCCCC(O)=O)=O)C=CC=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 306.31
Formel vikt 306.31
Procent renhet 98.03%