missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IDE1, MedChemExpress

Produktkod. p-200100677
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16465807

Brand: Medchem Express HY100533

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress IDE1 is an inducer of definitive endoderm 1.

IDE1 is an inducer of definitive endoderm 1.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material IDE1
Fysisk form Solid
CAS 1160927-48-9
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H18N2O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (97.94 mM)
LEDER OC(C1=C(/C=N/NC(CCCCCC(O)=O)=O)C=CC=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 306.31
Formel vikt 306.31
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.