Läs mer
STEMCELL Technologies IDE2
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
- Inducer of definitive endoderm 2 (IDE2) induces differentiation of mouse or human pluripotent stem cells (PSCs) by activating SMAD2 phosphorylation and NODAL expression (Borowiak et al.) At EC50 = 223nM, SOX17 expression was induced in mouse ES cells
- Induces definitive endoderm from mouse or human ES cells in the absence of Activin A, NODAL, or feeder cells (Borowiak et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1136466-93-7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C12H20N2O3 |
| Renhet | ≥98% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.