Läs mer
Idebenone-13C,d3, TRC
Produktkod. 30402482
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402482 1 mg
30401605 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30402482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI1700521MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189907-75-2
Molekylformel C1813CH27D3O5
Molekylvikt (g/mol) 342.45
Synonym Idebenone 13C D3
LEDER [2H][13C]([2H])([2H])OC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)CCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Idebenone-13C1,d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3/i2+1D3
Procent renhet >95%