Läs mer
Idebenone, TRC
Produktkod. 30133161
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133161 100 mg
30004572 10 mg
30007084 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133161 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI170050100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58186-27-9
Molekylformel C19 H30 O5
Molekylvikt (g/mol) 338.44
Synonym 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(10-hydroxydecyl)-1,4-benzoquinone, 2,3-Dimethoxy-6-(10-hydroxydecyl)-5-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Avan, CV 2619, Daruma, Idebenone, Mnesis, Raxone
IUPAC-namn 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimetoxi-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dolon
LEDER COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)CCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Idebenone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3
Formel vikt 338.2093