Läs mer
Thermo Scientific™ IDEIA™ Lyme neuroborreliosis kit
Produktkod. 13276059
Change view
Kvantitet:
48 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13276059 48 tester 96 tester
1 options
Produktkod. 13276059 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K6028112
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Detektera humana IgG- och IgM-antikroppar mot Borrelia burgdorferi vid diagnos av Lyme-neuroborrelios med denna enzymimmunanalys.
Detektera de intratekalt producerade humana IgG- och IgM-antikropparna mot Borrelia burgdorferi med Thermo Scientific™ IDEIA™ Lyme neuroborreliosis kit. Enzymimmunoanalysen är utformad för att leverera snabb detektering av humana intratekala IgG- och IgM-antikroppar mot Borrelia burgdorferi sensu lato som ett hjälpmedel vid diagnos av Lyme-neuroborrelios.
Lyme borrelios är en multisysteminfektion orsakad av den fästingburna spiroketen Borrelia burgdorferi sensu lato . Involvering av nervsystemet, neuroborrelios är en vanlig och allvarlig manifestation av borrelia. Neuroborrelios utvecklas hos cirka 10 % av patienterna som inte har fått behandling för den primära skadan. Ett känsligt och tillförlitligt diagnostiskt test för neuroborrelios behövs då det finns en rad andra sjukdomar med liknande symtom och i motsats till dessa sjukdomar kan neuroborrelios behandlas med antibiotika.
Använda IDEIA Lyme neuroborrelios Kit för differentialdiagnos av borrelia från andra potentiella orsaker till liknande symtom.
  • Enkla —flytande reagenser och koncentrat som är färdiga att använda gör analysen enkel att implementera och köra
  • Utmärkt känslighet och —specificitet högkvalitativa, väl karakteriserade antikroppar som används i analysen ger utmärkt känslighet och specificitet
  • Lättlästa resultat
Analysen använder renad, naturlig B. afzelii -stam DK1 flagellum som testantigen. Flagellen är mycket immunogen, framkallar ett tidigt, starkt och ihållande immunsvar 1,2 och är huvudantigenet för det intratekala antikroppssvaret 3,4 . Jämfört med det konventionella antigenet, som är baserat på helcellsextrakt av spiroketen, förbättrar det renade, naturliga flagellära antigenet den diagnostiska känsligheten och specificiteten hos serologiska analyser för Lyme-neuroborrelios 5,6 . Dessutom är användningen av flagellum som testantigen lämplig i alla geografiska områden eftersom flagellumet inte visar någon signifikant variation mellan B. burgdorferi- stammar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning IDEIA™ Lyme neuroborreliosis enzymimmunanalys
Detekterbara analyter B. burgdorferi IgG, B. burgdorferi IgM
Typ Borrelia Test Kit
Inkluderar Mikrotitreringsplatta, provspädningsmedel, tvättbuffert, IgG positiv kontroll, IgM negativ kontroll, flagellumkonjugat, rekonstitutionsbuffert, peroxidaskomplex, substrat TMB, stopplösning, instruktionshäfte
Kvantitet 48 tester