Läs mer
Idelalisib, MedChemExpress
Produktkod. 16481667
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481667 50 mg
16425498 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16481667 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13026
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Idelalisib (CAL-101; GS-1101) is a highly selective and orally bioavailable p110δ inhibitor with an IC50 of 2.5 nM, showing 40- to 300-fold selectivity for p110δ over other PI3K class I enzymes.
Idelalisib (CAL-101
Specifications
Kemiskt namn eller material Idelalisib
CAS 870281-82-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H18FN7O
Kvantitet 50 mg
Synonym CAL-101 GS-1101
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 59.7 mg/mL (143.71 mM)
LEDER O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)CC)=NC5=C1C(F)=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 415.42
Formel vikt 415.42
Procent renhet 95.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease