Läs mer
Idelalisib, Mikromol
Produktkod. 30460861
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30460861 250 mg
1 options
Produktkod. 30460861 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3789.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Idelalisib, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Idelalisib
CAS 870281-82-6
Analyt- eller komponentnamn Idelalisib
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H18 F N7 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym GS-1101, Idelalisib, CAL-101
InChI formel InChI=1S/C22H18FN7O/c1-2-15(28-20-18-19(25-11-24-18)26-12-27-20)21-29-16-10-6-9-14(23)17(16)22(31)30(21)13-7-4-3-5-8-13/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t15-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER FC1=CC=CC(N=C([C@@H](NC2=C(N=CN3)C3=NC=N2)CC)N4C5=CC=CC=C5)=C1C4=O
IUPAC-namn 5-fluoro-3-fenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-4(3H)-kinazolinon
Molekylvikt (g/mol) 415.4