Läs mer
IDH-305, MedChemExpress
Beskrivning
IDH-305 is an orally available, mutant-selective and brain-penetrant IDH1 inhibitor that targets IDH1 (R132) mutation. IDH-305 exhibits greater than 200 fold selectivity for mutant IDH1 isoforms vs. WT (IC50= 27 nM (IDH1R132H), 28 nM (IDH1R132C), 6.14 μM (IDH1WT)).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IDH-305 |
| CAS | 1628805-46-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H22F4N6O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (305.84 mM) |
| LEDER | O=C1OC[C@H]([C@@H](F)C)N1C2=NC(N[C@H](C3=CC(C)=C(C4=CC(C(F)(F)F)=NC=C4)C=N3)C)=NC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.45 |
| Formel vikt | 490.45 |
| Visa mer |