Läs mer
IDO-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16498238
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498238 10 mg 10mg
16480688 5 mg 5mg
16474127 50 mg -
16430366 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498238 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY79531
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress IDO-IN-1 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 59 nM.
IDO-IN-1 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 59 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IDO-IN-1
CAS 914638-30-5
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H7BrFN5O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 120 mg/mL (379.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NON=C1/C(NO)=N/C2=CC(Br)=C(F)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 316.09
Formel vikt 316.09
Procent renhet 95.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death