Läs mer
IDO-IN-12, MedChemExpress
Produktkod. 16497597
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497597 5 mg -
16494848 10 mg 10mg
16481209 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16497597 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY115122
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress IDO-IN-12 is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO 2017181849 A1.
IDO-IN-12 is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO 2017181849 A1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IDO-IN-12
CAS 1888341-29-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H11BrFN5O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.13 mM)
LEDER FC1=CC=C(N2C(C3=NON=C3NCCSC)=NOC2=O)C=C1Br
Molekylvikt (g/mol) 416.23
Formel vikt 416.23
Procent renhet 97.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death