Läs mer
IDO-IN-3, MedChemExpress
Produktkod. 16497238
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16497238 10 mg 10mg
16479767 5 mg -
16463257 50 mg 50mg
16400296 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497238 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16987
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.
IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IDO-IN-3
CAS 2070018-30-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12BrFN6O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 27.5 mg/mL (76.57 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O/N=C(NC1=CC(Br)=C(F)C=C1)\C2=NON=C2NCCN
Molekylvikt (g/mol) 359.15
Formel vikt 359.15
Procent renhet 98.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death