Läs mer
IDO-IN-4, MedChemExpress
Produktkod. 16483637
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483637 50 mg 50mg
16460306 2 mg 2mg
16427628 10 mg -
16420098 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483637 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18769
MedChemExpress IDO-IN-4 is an indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO-1) inhibitor, extracted from patent WO2014150677A1, Compound example 1 enantiomer 1.
IDO-IN-4 is an indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO-1) inhibitor, extracted from patent WO2014150677A1, Compound example 1 enantiomer 1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IDO-IN-4
Fysisk form Solid
CAS 1629125-65-0
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H35N3O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.53 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C)C=C1)NC2=CC([C@@H](C3)[C@@H]3C(O)=O)=CC=C2N(CC(C)C)CC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 437.57
Formel vikt 437.57
Procent renhet 98.11%