Läs mer
IDO-IN-6, MedChemExpress
Beskrivning
IDO-IN-6 (NLG-1486) is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO WO2012142237A1, Compound 1486, has an IC50 of <1 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IDO-IN-6 |
| CAS | 1402837-76-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H21FN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | NLG-1486 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (158.04 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H](CC1)CC[C@]1([H])[C@@H](O)C[C@@H]2N3C(C4=C2C(F)=CC=C4)=CN=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.37 |
| Visa mer |