missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IDO-IN-7, MedChemExpress

Produktkod. 16476376
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476376 100 mg -
16465948 10 mg 10mg
16452097 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16476376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13983

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress IDO-IN-7 (NLG-919 analogue) is a a potent IDO1 inhibitor with an IC50 of 38 nM.

IDO-IN-7 (NLG-919 analogue) is a a potent IDO1 inhibitor with an IC50 of 38 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material IDO-IN-7
CAS 1402836-58-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H22N2O
Kvantitet 100 mg
Synonym NLG-919 analogue GDC-0919 analogue
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (177.07 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (88.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C1CCCCC1)CC(C2=C3C=CC=C2)N4C3=CN=C4
Molekylvikt (g/mol) 282.38
Formel vikt 282.38
Procent renhet 96.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.