Läs mer
IDO5L, MedChemExpress
Produktkod. 16491776
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491776 500 mg
16486738 10 mg
16482817 50 mg
16436876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491776 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15683
MedChemExpress IDO5L is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 67 nM.
IDO5L is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 67 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IDO5L
CAS 914471-09-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H7ClFN5O2
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 52 mg/mL (191.43 mM)
LEDER ON/C(C1=NON=C1N)=N/C2=CC=C(F)C(Cl)=C2
Molekylvikt (g/mol) 271.64
Formel vikt 271.64
Procent renhet 95.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death