Läs mer
Idoxuridin, LoGiCal
Produktkod. 30462139
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462139 10 mg
1 options
Produktkod. 30462139 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0791.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Idoxuridine
CAS 54-42-2
Analyt- eller komponentnamn Idoxuridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 I N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Idoxuridine
InChI formel InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-5-jodopyrimidin-2,4-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 354.1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 353,9713 g/mol