Läs mer
Idoxuridin, Mikromol™
Produktkod. 17901586
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17901586 500 mg
1 options
Produktkod. 17901586 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0791.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Idoxuridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Idoxuridine
CAS 54-42-2
Analyt- eller komponentnamn Idoxuridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 I N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Idoxuridine
InChI formel InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-5-jodopyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 354.1
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 353,9713 g/mol