Läs mer
IDRA-21, TRC
Produktkod. 30396061
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396061 25 mg
30398065 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30396061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI23250025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22503-72-6
Molekylformel C8H9ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 232.69
Synonym 7-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide
IUPAC-namn 7-kloro-3-metyl-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzotiadiazin 1,1-dioxid
LEDER CC1Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IDRA-21
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-5,10-11H,1H3
Formel vikt 232.0073