Läs mer
Idramantone, MedChemExpress
Produktkod. 16468576
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468576 100 mg
1 options
Produktkod. 16468576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1044
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Idramantone (Kemantane), an Adamantane derivative, is an immunostimulant.
Idramantone (Kemantane), an Adamantane derivative, is an immunostimulant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Idramantone
CAS 20098-14-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Kemantane 5-Hydroxy-2-adamantanone
Löslighetsinformation H2O : 20 mg/mL (120.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2)CC3CC2(O)CC1C3
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation