Läs mer
WTW™ IDS Konduktivitetscell TetraCon™ 925/LV med gaffeldesign
Produktkod. 16232431
Change view
Material:
Epoxikropp
Produktkod. Material
16232431 Epoxikropp
1 options
Produktkod. 16232431 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 301719
Beräknad leverans: 30-11-2026
De WTW™ IDS Conductivity Cell 925/LV med gaffeldesign har bevisat TetraCon™ teknologi och är idealisk för små prover som pasta.
  • IDS konduktivitetsmätning
  • Beprövad teknik med fyra elektroder
  • Automatisk överföring av cellkonstant och temperaturkompensation
  • Särskilt lämplig för små prover (ca 2,5 ml) och pastaliknande prover
  • Cellkonstant 0,469 cm -1
  • Gaffel design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning IDS konduktivitetscell med fyra grafitelektroder, epoxiskaft
Typ Konduktivitetscell
För användning med (applikation) Litet provmått (2,0,5 mL), speciellt pastor
Inkluderar Plugghuvud för AS/IDS-x-kablar eller trådlösa moduler IDS WLM-S
Material Epoxikropp