Läs mer
SI Analytics™ IDS Elektrod pH-E A 157 IDS
Produktkod. 15986685 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
pH-intervall:
0 till 14
Produktkod. pH-intervall
15986685 0 till 14
1 options
Produktkod. 15986685 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285100080
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
A 157 IDS pH-kombinationselektrod för användning inom tekniska, farmaci, biologi, bioteknik, medicin och mikrobiologi.
  • Mikroelektrod
  • Skaft i glas
  • Pt-korsning
  • Elektrolyt KCl 3 mol/l
  • Silamid™ hänvisning
  • Temperaturgivare NTC 30 kOhm
  • Cylindriskt membran
  • A-glas
  • 1,5 m fast kabel med digital kontakt
  • Längd 200 (70/130) mm, 12/5 mm dia.
  • -5 till +100 °C
  • 0 till 14 pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Pt junction, 1,5 m fast kabel med digital kontakt
Material Glasskaft
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +100 °C
För användning med (applikation) Teknik, farmaci, biologi, bioteknik, medicin och mikrobiologi
Modell A 157
Längd (metrisk) 200 (70/130) mm
Längd (metrisk) kabel 1,5 m fast kabel
Diameter (metrisk) kropp 12/5 mm