Läs mer
Brady™ IDXPERT™ B-427 Self-Laminating Voice and Data Communication Cable Marker Labels
Produktkod. 10561845 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart på gult
Svart på vitt
Mått (L x B):
0,5 x 0,75 tum (B x H)
0,5 x 1 tum (B x H)
0,5 x 1,25 tum (B x H)
0,5 x 1,5 tum (B x H)
0,75 x 1 tum (B x H)
0,75 x 1,5 tum (B x H)
1 x 1 tum
1 x 1,25 tum (B x H)
1 x 1,5 tum (B x H)
1 x 2,5 tum (B x H)
1 x 4 tum (B x H)
1,5 x 1,25 tum (B x H)
1,5 x 1,5 tum
1,5 x 2,5 tum (B x H)
1,5 x 4 tum (B x H)
1,5 x 6 tum (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10561845 Svart på gult 1 x 1 tum 1 rulle
11584344 Svart på vitt 0,5 x 1,25 tum (B x H) 1 rulle
11524344 Svart på vitt 1 x 1,25 tum (B x H) 1 rulle
11504354 Svart på vitt 0,5 x 0,75 tum (B x H) 1 rulle
11594334 Svart på vitt 1,5 x 1,25 tum (B x H) 1 rulle
11554334 Svart på vitt 1,5 x 2,5 tum (B x H) 1 rulle
11594344 Svart på vitt 0,5 x 1 tum (B x H) 1 rulle
11564344 Svart på vitt 0,75 x 1 tum (B x H) 1 rulle
11564334 Svart på vitt 1 x 2,5 tum (B x H) 1 rulle
11574334 Svart på gult 1 x 2,5 tum (B x H) 1 rulle
11534334 Svart på vitt 1 x 4 tum (B x H) 1 rulle
11544334 Svart på gult 1 x 4 tum (B x H) 1 rulle
11574344 Svart på gult 0,5 x 1,5 tum (B x H) 1 rulle
11504344 Svart på vitt 1 x 1,5 tum (B x H) 1 rulle
11534344 Svart på gult 0,75 x 1,5 tum (B x H) 1 rulle
11514344 Svart på gult 1 x 1,5 tum (B x H) 1 rulle
11584334 Svart på vitt 1,5 x 1,5 tum 1 rulle
11524334 Svart på vitt 1,5 x 4 tum (B x H) 1 rulle
11514334 Svart på vitt 1,5 x 6 tum (B x H) 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 10561845 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 800763
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with IDEXPERT printers. Brady Self-Laminating Vinyl Labels are used for wire and cable marking, panel identification and voice/data identification
  • Printable, self-laminating vinyl labels for the IDXPERT printer
  • Material is UL recognized
  • Used for mounting to rigid panels
Specifikationer
Produkttyp IDXPERT Label
Färg Svart på gult
För användning med (utrustning) IDXPERT Label Printer
Material Self-laminating Vinyl (B-427)
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 1 x 1 tum
Typ av lim Permanent
Beskrivning Conformability, Good Clarity, Self-Extinguishing, Self-Laminating material
Avsluta Matte
Form Square
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +70°C
Certifikat och efterlevnad UL Recognized
Kvantitet 250/Roll