Läs mer
Brady™ IDXPERT™ B-427 Self-Laminating Voice and Data Communication Cable Marker Labels
Färg:
Svart på gult
Svart på vitt
Mått (L x B):
0,5 x 0,75 tum (B x H)
0,5 x 1 tum (B x H)
0,5 x 1,25 tum (B x H)
0,5 x 1,5 tum (B x H)
0,75 x 1 tum (B x H)
0,75 x 1,5 tum (B x H)
1 x 1 tum
1 x 1,25 tum (B x H)
1 x 1,5 tum (B x H)
1 x 2,5 tum (B x H)
1 x 4 tum (B x H)
1,5 x 1,25 tum (B x H)
1,5 x 1,5 tum
1,5 x 2,5 tum (B x H)
1,5 x 4 tum (B x H)
1,5 x 6 tum (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Printable, self-laminating vinyl labels for the IDXPERT printer
- Material is UL recognized
- Used for mounting to rigid panels
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | IDXPERT Label |
| Färg | Svart på vitt |
| För användning med (utrustning) | IDXPERT Label Printer |
| Material | Self-laminating Vinyl (B-427) |
| Bredd (metrisk) | 25.40 mm |
| Höjd (metrisk) | 101.60 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0.004 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.102 mm |
| Mått (L x B) | 1 x 4 tum (B x H) |
| Typ av lim | Permanent |
| Visa mer |