Läs mer
Brady™ IDXPERT™ B-427 Self-Laminating Voice and Data Communication Cable Marker Labels
Produktkod. p-7077976
Färg:
Svart på gult
Svart på vitt
Mått (L x B):
0,5 x 0,75 tum (B x H)
0,5 x 1 tum (B x H)
0,5 x 1,25 tum (B x H)
0,5 x 1,5 tum (B x H)
0,75 x 1 tum (B x H)
0,75 x 1,5 tum (B x H)
1 x 1 tum
1 x 1,25 tum (B x H)
1 x 1,5 tum (B x H)
1 x 2,5 tum (B x H)
1 x 4 tum (B x H)
1,5 x 1,25 tum (B x H)
1,5 x 1,5 tum
1,5 x 2,5 tum (B x H)
1,5 x 4 tum (B x H)
1,5 x 6 tum (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11584344
Brand: Brady™ 800767
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with IDEXPERT printers. Brady Self-Laminating Vinyl Labels are used for wire and cable marking, panel identification and voice/data identification
  • Printable, self-laminating vinyl labels for the IDXPERT printer
  • Material is UL recognized
  • Used for mounting to rigid panels
Specifikationer
Produkttyp IDXPERT Label
Färg Svart på vitt
För användning med (utrustning) IDXPERT Label Printer
Material Self-laminating Vinyl (B-427)
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (metrisk) 31.75 mm
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 0,5 x 1,25 tum (B x H)
Typ av lim Acrylic
Beskrivning Conformability, Good Clarity, Self-Extinguishing, Self-Laminating material
Avsluta Matte
Form Rectangle
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +70°C
Certifikat och efterlevnad UL Recognized
Kvantitet 250/Roll