Läs mer
Brady™ IDXPERT™ PermaSleeve™ Heat-shrink Wire Marker Sleeves
Produktkod. 11534384 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart, Vit, White
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11534384 Svart, Vit, White 1 rulle
1 options
Produktkod. 11534384 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 800809
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Combine speed, ease of use, and permanence to create long-lasting, high quality identification. Brady™ IDXPERT™ PermaSleeve™ Heat-shrink Wire Marker Sleeves are heat shrinkable, self extinguishing, and provide excellent cold-weather performance.
  • 3:1 heat shrinkable sleeve fit snugly around wires for maximum insulation protection and permanent identification
  • Fade-resistant and smudge-proof for superior aesthetic appearance
  • Cold resistant and flame-retardant with an operating temperature of -67°F to 275°F (-55°C to 135°C)
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531
Beskrivning PermaSleeve Wire Marker Sleeves for the IDXPERT Printer
Typ av lim Non-adhesive
Färg Svart, Vit, White
Avsluta Matte
Formatera Cartridge
Material Polyolefin (B-342)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
För användning med (applikation) Wire & cable marking, panel identification
För användning med (utrustning) IDXPERT™ Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 100/Pk.
Form Rectangle
Krympförhållande 3:01
Temperaturområde (engelska) -67 to 275°F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C to 135 °C
Trådmätare 10 to 16 AWG
Mått (L x B) 11.15 x 25.78 mm
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.78 mm
Höjd (engelska) 0.439 in.
Höjd (metrisk) 11.15 mm
Diameter (engelska) 0.25 in.
Diameter (metrisk) 5.50 to 2.40 mm