Läs mer
Thermo Scientific™ IEF Sample Buffer, 2X, pH 3-10 with lysine and arginine
Produktkod. 15480237
Kvantitet:
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
50ml
Produktkod. 15480237
Brand: Thermo Scientific™ J62241.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
pH-intervall 3 to 10
Produkttyp Sample Loading Buffer
Form Liquid
Kvantitet 50 ml