Läs mer
IEICO, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 17166564
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17166564 500 mg
17146564 100 mg
17156564 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17166564 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66656.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 2055812-53-6 | C114H118N4O4S4 | 1736.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2055812-53-6
Molekylformel C114H118N4O4S4
Molekylvikt (g/mol) 1736.46
InChI-nyckel MLLSAVAQBWNXIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,2 '-((2 Z,2 'Z)-((5,5 '-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis- (3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
IUPAC-namn 2-[2-({5-[15-(5-{[1-(dicyanometyliden)-3-oxo-2,3-dihydro-lH-inden-2-yliden]metyl}-3-[(2-etylhexyl)oxi]tiofen-2-yl)-9,9,18,18-tetrakis(4-ditafenyl)-cykloditafenyl)-5-dittafienyl)-5- [10.6.0.03,110.04,8.013,17]oktadeka-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-yl]-4-[(2-etylh) exyl)oxi]tiofen-2-yl}metyliden)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yliden]propandinitril
LEDER CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=C(SC(=C2)C2=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S2)C=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=C(C#N)C#N)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C3(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IEICO
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 1736.44
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.