Läs mer
Ifenprodil Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ifenprodil Glucuronide |
| CAS | 66516-92-5 |
| Molekylformel | C27 H35 N O8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35NO8/c1-16(28-13-11-18(12-14-28)15-17-5-3-2-4-6-17)21(29)19-7-9-20(10-8-19)35-27-24(32)22(30)23(31)25(36-27)26(33)34/h2-10,16,18,21-25,27,29-32H,11-15H2,1H3,(H,33,34)/t16?,21?,22-,23-,24+,25-,27?/m0/s1 |
| LEDER | CC(C(O)c1ccc(OC2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)N3CCC(Cc4ccccc4)CC3 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R)-6-[4-[2-(4-benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl]phenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 501.569 |
| Formel vikt | 501.236 |