Läs mer
Ifenprodil hemitartrate, 99%
Produktkod. 15443619
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443619 10 mg 10mg
15453619 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443619 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60932.MA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
NMDA-receptorantagonist som verkar på polyaminstället
NMDA-receptorantagonist som verkar på polyaminstället
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23210-56-2
Molekylformel C21H27NO2
Molekylvikt (g/mol) 325.452
MDL-nummer MFCD01529999
InChI-nyckel UYNVMODNBIQBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ifenprodil, vadilex, ifenprodil tartrate, dilvax, creocral, ifenprodil inn:dcf, ifenprodilum inn-latin, unii-r8oe3p6o5s, 4-2-4-benzylpiperidin-1-yl-1-hydroxypropyl phenol, r8oe3p6o5s
PubChem CID 3689
IUPAC-namn 4-[2-(4-bensylpiperidin-1-yl)-1-hydroxipropyl]fenol
LEDER CC(C(C1=CC=C(C=C1)O)O)N2CCC(CC2)CC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ifenprodil hemitartrate
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Merck Index 14,4895
Formel vikt 400.49
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.