Läs mer
Tocris Bioscience™ Ifenprodil hemitartrate
Beskrivning
NMDA receptor antagonist, acting at the polyamine site. Also an α-adrenergic vasodilator. σ2 ligand displaying about 3-fold selectivity over σ1 sites.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ifenprodil hemitartrate |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C46H60N2O10 |
| Formel vikt | 400.49 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 800.99 |