Läs mer
Ifenprodil, TRC
Produktkod. 30394172
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394172 50 mg
30390009 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30394172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI25800350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23210-56-2
Molekylformel C21H27NO2
Molekylvikt (g/mol) 325.44
Synonym alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidineethanol, (±)-Ifenprodil, 1-Methyl-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl-1-(4-benzylpiperidine), 2-(4-Benzylpiperidino)-1-(1-hydroxyphenyl)-1-propanol, RC 61-91
IUPAC-namn 4-[2-(4-benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl]fenol
LEDER CC(C(O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(Cc3ccccc3)CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ifenprodil
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27NO2/c1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3
Formel vikt 325.2042