Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | IFFO |
| Synonym | FLJ20703, intermediate filament family orphan 1, intermediate filament-like MGC:2625 |
| Gensymbol | IFFO1 |