Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mus IFN-alpha/IFN-beta Panel, 2plex
Produktkod. 17024457
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
17024457 96 tester
1 options
Produktkod. 17024457 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX02A22187901
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
De ProcartaPlex Mus IFN-alpha/IFN-beta Panel 2plex gör det möjligt för forskare att utforska immunfunktionen genom att analysera 2 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi.
The ProcartaPlex Mouse IFN-alpha/IFN-beta Panel 2plex enables researchers to explore immune function by analyzing 2 protein targets in a single well using Luminex xMAP technology. IFN alpha and IFN beta have immunomodulatory activities and play important roles in antiviral responses and antiproliferative mechanisms. The panel is provided in a ready-to-use format with individual vials of capture and detection reagents formulated at 1X concentration, requiring less pipetting and experimental setup. It is not combinable with simplexes or other panels.
ProcartaPlex preconfigured panels are extensively tested for analyte combinability, interference, and cross-reactivity to provide the highest level of validation and precision. All ProcartaPlex panels are supplied with the necessary reagents to perform the assay.
ProcartaPlex multiplex panels are available in multiple formats across six species (human, mouse, rat, nonhuman primate, porcine, and canine). Visit our ProcartaPlex Immunoassays page for more information and available products.
Target list [bead region]: IFN alpha [30], IFN beta [77]
De ProcartaPlex Mus IFN-alpha/IFN-beta Panel 2plex gör det möjligt för forskare att utforska immunfunktionen genom att analysera 2 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi. IFN alfa och IFN beta har immunmodulerande aktiviteter och spelar viktiga roller i antivirala svar och antiproliferativa mekanismer. Panelen tillhandahålls i ett bruksfärdigt format med individuella flaskor med infångnings- och detektionsreagens formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation. Det går inte att kombinera med simplex eller andra paneler.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök vår ProcartaPlex Immunoassays sida för mer information och tillgängliga produkter.
Mållista [pärlregion]: IFN alfa [30], IFN beta [77]
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
  • Reproducerbara, tillförlitliga resultat —validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
  • Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
  • Väletablerad Luminex teknologin —mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda –25 50μ —L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 96 tester
Art Mus
Kombinerbarhet Ej kombinerbar
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se analysintyg
Formatera Multiplexsats
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter
Provvolym Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
Innehåll och lagring
•2 injektionsflaskor Mouse Standard Mix 1B (lyofiliserad)
• 2 injektionsflaskor Mouse Standard IFN beta (lyofiliserad)
• 1 injektionsflaska Capture Bead Mix (1X)
• 1 flaska Biotinylated Detection Antibody Mix (1X)
• 1 flaska Läsbuffert (1X)
• 1 flaska Streptavidin-PE (1X)
• 1 flaska Universal Assay Buffer (1X)
• 1 flaska tvättbuffert (10X)
• 8-rörs remsa
• Självhäftande film
• Plattbottnad 96-brunnars platta, svart Förvaras
vid 2 C °till 8 °C
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi