Läs mer
IFN alpha-IFNAR-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
IFN alpha-IFNAR-IN-1 hydrochloride is a nonpeptidic, low-molecular-weight inhibitor of the interaction between IFN-α and IFNAR
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IFN alpha-IFNAR-IN-1 hydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 2070014-98-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18ClNS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (316.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (52.78 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CNCC1=CC=CC=C1SC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2.[H]Cl |
| Visa mer |