Läs mer
Invitrogen™ Human IFN beta ELISA Utrustning
Beskrivning
Human Interferon beta (Hu IFNβ ) ELISA kvantifierar Hu IFNβ i humant cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IFNβ . Metodens princip The Human IFNβ fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01574 |
| Analysintervall | 50 till 4000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 50 pg/mL |
| Beskrivning | Human IFN beta ELISA Utrustning |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Kolorimetrisk ELISA (TMB-substrat) med plattor |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Supernatant |
| Specificitet | Ingen signifikant korsreaktion med humant IFN-a eller IFN-g; mus eller råtta IFN-ß |
| Tillräckligt för | 96 mikroplattor brunnar |
| Visa mer |