Läs mer
IFN-gamma Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18610199 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.025 mg
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18610199 0.1 mg 0.1mg
18607117 0.025 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18610199 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP3113620.1mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9157.44 SEK
    7720.65 SEK / 0.1mg
    Save 1436.79 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
IFN-gamma Polyclonal specifically detects IFN-gamma in Feline samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IFN-gamma
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS
Gene Alias IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant feline IFN Gamma
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3458
Målarter Feline
Innehåll och lagring Store at 4°C. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus