Läs mer
Ifosfamide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ifosfamide-d4 |
| CAS | 1189701-13-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 2H4 H11 Cl2 N2 O2 P |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Ifosfamide-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)/i2D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])NP1(=O)OCCCN1CCCl |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloroethyl)-N-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.11 |
| Visa mer |