Läs mer
Ifosfamide, LoGiCal
Produktkod. 30458295
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458295 10 mg
1 options
Produktkod. 30458295 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0292.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Ifosfamide
CAS 3778-73-2
Analyt- eller komponentnamn Ifosfamide
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C7 H15 Cl2 N2 O2 P
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
Lösningstyp Snyggt
LEDER ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
IUPAC-namn N,3-bis(2-kloretyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafosfinan-2-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 261.09
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 260,0248 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.