Läs mer
Ifosfamide, Mikromol™
Produktkod. 18070860
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18070860 250 mg
1 options
Produktkod. 18070860 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0292.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ifosfamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ifosfamide
CAS 3778-73-2
Analyt- eller komponentnamn Ifosfamide
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C7 H15 Cl2 N2 O2 P
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
LEDER ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
IUPAC-namn N,3-bis(2-kloretyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafosfinan-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 261.09
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 260,0248 g/mol