Läs mer
Ifosfamid
Produktkod. 15628735 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15628735 1 g 1g
15638735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15628735 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461350010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3778-73-2 | C7H15Cl2N2O2P | 261,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3778-73-2
Molekylformel C7H15Cl2N2O2P
Molekylvikt (g/mol) 261.09
InChI-nyckel HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ifosfamide, isophosphamide, iphosphamide, isofosfamide, ifosfamid, mitoxana, naxamide, iphosphamid, isoendoxan, ifex
PubChem CID 3690
ChEBI CHEBI:5864
IUPAC-namn N,3-bis(2-kloretyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazafosfinan-2-amin
LEDER C1CN(P(=O)(OC1)NCCCl)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ifosfamide
Smältpunkt 39.0°C to 42.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 1 g
Formel vikt 261.09
Procent renhet ≥97.5% (ELSD) (HPLC)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.